Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex (1:2) (∼33% BF₃)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
277220250
277225000
ACRO277220250EA
28.6
EUR
ACRO277220250
ACRO277225000
Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex (1:2) (∼33% BF₃)
Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex (1:2)
Formel:
C₄H₈BF₃O₄ Siedepunkt: 140…148 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –47 °C Dichte: 1,345 g/cm³ Flammpunkt: 84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036359 CAS-Nummer: 373-61-5 EINECS: 206-768-5 UN: 1742 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow to yellow brown Liquid (May darken on storage) |
Assay | 33 to 37 % (BF3) |
Free acid (CH3COOH) | 63 to 67 % |