Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex (1:2) (35 - 36,5% BF₃)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Boron fluoride, acetic acid complex, Boron trifluoride - acetic acid complex, Trifluoroborane compound with acetic acid (1:2)
A11471.AU A11471.AK
A11471.AUEA 177 EUR
A11471.AU A11471.AK
Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex (1:2) (35 - 36,5% BF₃)
Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex (1:2)
Purity: 96% CAS No.: 373-61-5 Molecular Formula: BF3.2CH3CO2H Formula Weight: 187.91 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.3670 Odour: Pungent pH: 1 Melting Point: -47° Boiling Point: 143-146° Beilstein Reference: 3686177 UN No.: 1742 MDL No.: MFCD00036359
Formel: C₄H₈BF₃O₄
Molecular Weight: 187,91 g/mol
Siedepunkt: 143…146 °C
Schmelzpunkt: –47 °C
Dichte: 1,353
Flammpunkt: 83 °C (181 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036359
CAS-Nummer: 373-61-5
EINECS: 206-768-5
UN: 1742
ADR: 8,II