Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex (1:2), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Boron fluoride, acetic acid complex, Boron trifluoride - acetic acid complex, Trifluoroborane compound with acetic acid (1:2)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
359955-1L
359955-250ML
359955-5ML
SIAL359955-1LEA
176
EUR
SIAL359955-1L
SIAL359955-250ML
SIAL359955-5ML
Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex (1:2), Sigma-Aldrich®
Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex (1:2)
Formel:
C₄H₈BF₃O₄ Molecular Weight: 187,91 g/mol |
MDL:
MFCD00036359 CAS-Nummer: 373-61-5 EINECS: 206-768-5 UN: 1742 ADR: 8,II |