Piperidin 20% in DMF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hexahydropyridin, Hexazan, Pentamethylenimin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
80645-500ML 80645-2L
SIAL80645-500MLEA 181 EUR
SIAL80645-500ML SIAL80645-2L
Piperidin 20% in DMF, Sigma-Aldrich®
Piperidin
Formel: C₅H₁₁N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005979
CAS-Nummer: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 3286
ADR: 3,II