Propylphosphonsäurecycloanhydrid ≥50% in Ethylacetat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
L11911.09 L11911.18
L11911.09EA 47.3 EUR
L11911.09 L11911.18
Propylphosphonsäurecycloanhydrid ≥50% in Ethylacetat
Propylphosphonsäurecycloanhydrid
CAS No.: 68957-94-8 Molecular Formula: C9H21O6P3 Formula Weight: 318.19 Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.4190 Boiling Point: 77° UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00006583
Formel: C₉H₂₁O₆P₃
Molecular Weight: 318.19 g/mol
Siedepunkt: 77 °C
Dichte: 1.080
Flammpunkt: –3 °C (26 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006583
CAS-Nummer: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2924
ADR: 3 II