Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% in Ethylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43942.0100 8.43942.0025 8.43942.0050
8.43942.0100EA 172 EUR
8.43942.0100 8.43942.0025 8.43942.0050
Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% in Ethylacetat, Sigma-Aldrich®
Propylphosphonsäurecycloanhydrid
Formel: C₉H₂₁O₆P₃
Molecular Weight: 318.19 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006583
CAS-Nummer: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2924
ADR: 3 (8) II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling Point 77 °C (1013 hPa) ethyl acetate
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C ethyl acetate
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)