Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% in Ethylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
431303-10ML 431303-50ML 431303-500ML
SIAL431303-10MLEA 42.1 EUR
SIAL431303-10ML SIAL431303-50ML SIAL431303-500ML
Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% in Ethylacetat, Sigma-Aldrich®
Propylphosphonsäurecycloanhydrid
Formel: C₉H₂₁O₆P₃
Molecular Weight: 318.19 g/mol
MDL: MFCD00006583
CAS-Nummer: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2924
ADR: 3 II