Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% (w/w) in DMF
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
374660250 374661000
ACRO374660250EA 84.9 EUR
ACRO374660250 ACRO374661000
Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% (w/w) in DMF
Propylphosphonsäurecycloanhydrid
Formel: C₉H₂₁O₆P₃
Molecular Weight: 318,19 g/mol
Siedepunkt: 153 °C
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006583
CAS-Nummer: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Solution
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Assay ≥50 % w/w Solids