Propylphosphonsäurecycloanhydrid ≥50% in DMF
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
L19271.09
L19271.18
L19271.09EA
32.3
EUR
L19271.09
L19271.18
Propylphosphonsäurecycloanhydrid ≥50% in DMF
Propylphosphonsäurecycloanhydrid
CAS No.: 68957-94-8
Molecular Formula: C9H21O6P3
Formula Weight: 318.19
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4505
Boiling Point: 153°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00006583
Formel:
C₉H₂₁O₆P₃ Molecular Weight: 318,19 g/mol Siedepunkt: 153 °C Dichte: 1,090 Flammpunkt: 62 °C (143 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006583 CAS-Nummer: 68957-94-8 EINECS: 422-210-5 UN: 3265 ADR: 8,II |