Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% in DMF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
81801-100ML 81801-25ML
SIAL81801-100MLEA 283 EUR
SIAL81801-100ML SIAL81801-25ML
Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% in DMF, Sigma-Aldrich®
Propylphosphonsäurecycloanhydrid
Formel: C₉H₂₁O₆P₃
Molecular Weight: 318,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006583
CAS-Nummer: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 3286
ADR: 3,II