DL-Carnitin Hydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate hydrochloride
108450250 108451000
ACRO108450250EA 33.9 EUR
ACRO108450250 ACRO108451000
DL-Carnitin Hydrochlorid 99%
DL-Carnitin Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₆ClNO₃
Molecular Weight: 197,66 g/mol
Schmelzpunkt: 190…205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011904
CAS-Nummer: 461-05-2
EINECS: 207-309-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 200 °C
Specific optical rotation -1° to +1° (20 °C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %