L(-)-Carnitin 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
241040100
241040010
241040500
ACRO241040100EA
155
EUR
ACRO241040100
ACRO241040010
ACRO241040500
L(-)-Carnitin 99+%
L(-)-Carnitin
Formel:
C₇H₁₅NO₃ Molecular Weight: 161,20 g/mol Schmelzpunkt: 208…212 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00038747 CAS-Nummer: 541-15-1 EINECS: 208-768-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless |
Specific optical rotation | -29° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |