L(-)-Carnitin
Lieferant: Serva
SERA16191.01EA 0 EUR
SERA16191.01 SERA16191.02
L(-)-Carnitin
L(-)-Carnitin
Formel: C₇H₁₅NO₃
Molecular Weight: 161,20 g/mol
MDL: MFCD00038747
CAS-Nummer: 541-15-1
EINECS: 208-768-0