L(-)-Carnitin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
MQ200
C0158-1G C0158-100G C0158-25G C0158-5G
SIALC0158-1GEA 39.6 EUR
SIALC0158-1G SIALC0158-100G SIALC0158-25G SIALC0158-5G
L(-)-Carnitin, Sigma-Aldrich®
L(-)-Carnitin
Formel: C₇H₁₅NO₃
Molecular Weight: 161.20 g/mol
MDL: MFCD00038747
CAS-Nummer: 541-15-1
EINECS: 208-768-0