Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
F2253-100MG F2253-10MG F2253-25MG
SIALF2253-100MGEA 218 EUR
SIALF2253-100MG SIALF2253-10MG SIALF2253-25MG
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz
Formel: C₁₇H₂₀N₄NaO₉P
MDL: MFCD00065362
CAS-Nummer: 130-40-5
EINECS: 204-988-6