Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
R7774-100G R7774-10G R7774-25G
SIALR7774-100GEA 945 EUR
SIALR7774-100G SIALR7774-10G SIALR7774-25G
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz
Formel: C₁₇H₂₀N₄NaO₉P
MDL: MFCD00065362
CAS-Nummer: 130-40-5
EINECS: 204-988-6