(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
unter Argon abgefüllt
44613.02
44613.77
44613.02EA
274
EUR
44613.02
44613.77
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridin
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridin
CAS No.: 442905-33-1
Molecular Formula: C46H50N2O4P2
Formula Weight: 756.86
Physical Form: Powder, packaged under argon
Melting Point: 190-194°
MDL No.: MFCD04974235
Asymmetric hydrogenation
Formel:
C₄₆H₅₀N₂O₄P₂ Schmelzpunkt: 190…194 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04974235 CAS-Nummer: 442905-33-1 |