(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-4,4'-Bis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, CTH-(R)-Xylyl-P-PHOS
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
676004-100MG 676004-500MG
SIAL676004-100MGEA 107 EUR
SIAL676004-100MG SIAL676004-500MG
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridin
Formel: C₄₆H₅₀N₂O₄P₂
Molecular Weight: 756,85 g/mol
MDL: MFCD04974235
CAS-Nummer: 442905-33-1