(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(diphenylphosphino)-3,3'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(diphenylphosphino)-3,3'-bipyridine, CTH-(R)-P-Phos
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
675806-100MG 675806-500MG
SIAL675806-100MGEA 108 EUR
SIAL675806-100MG SIAL675806-500MG
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(diphenylphosphino)-3,3'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(diphenylphosphino)-3,3'-bipyridin
Formel: C₃₈H₃₄N₂O₄P₂
Molecular Weight: 644,64 g/mol
MDL: MFCD04038734
CAS-Nummer: 221012-82-4