(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
CTH-(S)-Xylyl-P-Phos, (S)-4,4'-Bis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
675946-100MG
675946-500MG
SIAL675946-100MGEA
105
EUR
SIAL675946-100MG
SIAL675946-500MG
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridin
Formel:
C₄₆H₅₀N₂O₄P₂ Molecular Weight: 756,85 g/mol |
MDL:
MFCD04974235 CAS-Nummer: 443347-10-2 |