(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(diphenylphosphino)-3,3'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: CTH-(S)-P-Phos, (S)-4,4'-Bis(diphenylphosphino)-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
675792-100MG 675792-500MG
SIAL675792-100MGEA 92.2 EUR
SIAL675792-100MG SIAL675792-500MG
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(diphenylphosphino)-3,3'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(diphenylphosphino)-3,3'-bipyridin
Formel: C₃₈H₃₄N₂O₄P₂
Molecular Weight: 644,64 g/mol
MDL: MFCD04038734
CAS-Nummer: 362524-23-0