Indometacin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A19910.14 A19910.06 A19910.22
A19910.14EA 168 EUR
A19910.14 A19910.06 A19910.22
Indometacin ≥98%
Indomethacin
Purity: 98% CAS No.: 53-86-1 Molecular Formula: C19H16ClNO4 Formula Weight: 357.8 Melting Point: 158-161° Beilstein Reference: 497341 Merck Reference: 14,4968 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00057095
Formel: C₁₉H₁₆ClNO₄
Schmelzpunkt: 158…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00057095
CAS-Nummer: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,4968