Indometacin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I8280-100G
I8280-25G
I8280-5G
SIALI8280-100GEA
1350
EUR
SIALI8280-100G
SIALI8280-25G
SIALI8280-5G
Indometacin, Sigma-Aldrich®
Indomethacin
Formel:
C₁₉H₁₆ClNO₄ Molecular Weight: 357.80 g/mol |
MDL:
MFCD00057095 CAS-Nummer: 53-86-1 EINECS: 200-186-5 UN: 2811 ADR: 6.1 I |