3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)cumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2H-chromen-2-one, Coumarin 6
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
442631-1G 442631-5G
SIAL442631-1GEA 92.9 EUR
SIAL442631-1G SIAL442631-5G
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)cumarin, Sigma-Aldrich®
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)cumarin
Formel: C₂₀H₁₈N₂O₂S
Molecular Weight: 350,4341 g/mol
MDL: MFCD00041869
CAS-Nummer: 38215-36-0
EINECS: 253-830-2