2-(Chlormethyl)chinolin Hydrochlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A14102.03 A14102.06
A14102.03EA 29.2 EUR
A14102.03 A14102.06
2-(Chlormethyl)chinolin Hydrochlorid ≥97%
2-(Chlormethyl)chinolin Hydrochlorid
Purity: 97% CAS No.: 3747-74-8 Molecular Formula: C10H8ClN.HCl Formula Weight: 214.10 Melting Point: 184-190° Beilstein Reference: 3565832
Formel: C₁₀H₉Cl₂N
Molecular Weight: 214,10 g/mol
Schmelzpunkt: 184…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012734
CAS-Nummer: 3747-74-8
EINECS: 223-145-3