2-(Chlormethyl)chinolin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C57103-25G C57103-5G
SIALC57103-25GEA 398 EUR
SIALC57103-25G SIALC57103-5G
2-(Chlormethyl)chinolin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-(Chlormethyl)chinolin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₉Cl₂N
Molecular Weight: 214,10 g/mol
MDL: MFCD00012734
CAS-Nummer: 3747-74-8
EINECS: 223-145-3