Nalidixinsäure 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
169900250
169900050
169901000
ACRO169900250EA
119
EUR
ACRO169900250
ACRO169900050
ACRO169901000
Nalidixinsäure 99.5%
Nalidixinsäure
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₃ Schmelzpunkt: 225…231 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006884 CAS-Nummer: 389-08-2 EINECS: 206-864-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 225 to 231 °C |
Titration with NaOH | ≥99.4 % |
Specific optical rotation | -44.0° to -48.0° (20 °C, 589 nm) (c=0.7, water) |