Nalidixinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B25096.14 B25096.06 B25096.22
B25096.14EA 110 EUR
B25096.14 B25096.06 B25096.22
Nalidixinsäure ≥99%
Nalidixinsäure
Purity: 99% CAS No.: 389-08-2 Molecular Formula: C12H12N2O3 Formula Weight: 232.24 Melting Point: 228-230° Beilstein Reference: 750515 Merck Reference: 14,6359 MDL No.: MFCD00006884
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Schmelzpunkt: 228…230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006884
CAS-Nummer: 389-08-2
EINECS: 206-864-7
Merck Index: 14,6359