Nalidixinsäure ≥98%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
0677-250GEA
370
EUR
0677-250G
Nalidixinsäure ≥98%, hochrein
Nalidixinsäure
Eine bakterizides Mittel, das die DNA-Gyrase hemmt. Empfohlene Arbeitskonzentration: 15 μg/ml.
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₃ Molecular Weight: 232,24 g/mol Schmelzpunkt: 227°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006884 CAS-Nummer: 389-08-2 EINECS: 206-864-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Schwermetalle (wie Pb) | < = 0,002% |
Trocknungsverlust | <= 0,5% |
Schmelzpunkt | 225 °C - 231 °C |
Reinheit | >= 98% |
Glührückstand | <= 0,2% |