Nalidixinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N8878-5G N8878-100G N8878-25G
SIALN8878-5GEA 43.5 EUR
SIALN8878-5G SIALN8878-100G SIALN8878-25G
Nalidixinsäure, Sigma-Aldrich®
Nalidixinsäure
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Molecular Weight: 232,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006884
CAS-Nummer: 389-08-2
EINECS: 206-864-7