Nalidixinsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Sodium 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

N4382-100G N4382-1G
SIALN4382-100GEA 635 EUR
SIALN4382-100G SIALN4382-1G
Nalidixinsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Nalidixinsäure Natriumsalz
Formel: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
Molecular Weight: 254,22 g/mol
MDL: MFCD00064376
CAS-Nummer: 3374-05-8
EINECS: 222-159-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR