Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB) 98,0 zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
MQ200
8.41636.0005 8.41636.8500
8.41636.0005EA 91.1 EUR
8.41636.0005 8.41636.8500
Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB) 98,0 zS, Sigma-Aldrich®
Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB)
Formel: C₁₄H₁₆BNO
Molecular Weight: 225.1 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014823
CAS-Nummer: 524-95-8
EINECS: 208-366-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
CAS 524-95-8
Synonyms Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester
Hill Formula C₁₄H₁₆BNO
Molar Mass 225.09 g/mol
Melting Point 189 - 194 °C
Storage Store below +15°C.
Assay (HClO₄) ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR) conforms