Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
D9754-10G
D9754-25G
D9754-1G
D9754-5G
SIALD9754-10GEA
164
EUR
SIALD9754-10G
SIALD9754-25G
SIALD9754-1G
SIALD9754-5G
Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB), Sigma-Aldrich®
Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB)
Formel:
C₁₄H₁₆BNO Molecular Weight: 225.1 g/mol |
MDL:
MFCD00014823 CAS-Nummer: 524-95-8 EINECS: 208-366-5 |