Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL82870-1GEA 42.5 EUR
SIAL82870-1G SIAL82870-5G SIAL82870-25G
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat
Formel: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Molecular Weight: 265,17 g/mol (247,15 anhy)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00149414
CAS-Nummer: 41468-25-1