Luminol (3-Aminophthalhydrazid) 98%, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: NSC 5064
153850050 153850250 153850010 153851000
ACRO153850050EA 86.5 EUR
ACRO153850050 ACRO153850250 ACRO153850010 ACRO153851000
Luminol (3-Aminophthalhydrazid) 98%, pure
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Formel: C₈H₇N₃O₂
Molecular Weight: 177.16 g/mol
Schmelzpunkt: 319…320 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006890
CAS-Nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Solubility (2 % in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green
Titration excess NaOH ≥97.5 %