Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Lieferant: Serva
Synonyme: NSC 5064
28085.02 28085.03
SERA28085.02EA 65.5 EUR
SERA28085.02 SERA28085.03
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Formel: C₈H₇N₃O₂
Molecular Weight: 177.16 g/mol
MDL: MFCD00006890
CAS-Nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4