Luminol (3-Aminophthalhydrazid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: NSC 5064
MQ200
123072-2.5G 123072-25G 123072-5G
SIAL123072-2.5GEA 59.2 EUR
SIAL123072-2.5G SIAL123072-25G SIAL123072-5G
Luminol (3-Aminophthalhydrazid), Sigma-Aldrich®
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Formel: C₈H₇N₃O₂
Molecular Weight: 177.16 g/mol
MDL: MFCD00006890
CAS-Nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4