Phthalazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzo[d]pyridazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P38706-10G
P38706-1G
SIALP38706-10GEA
125
EUR
SIALP38706-10G
SIALP38706-1G
Phthalazin, Sigma-Aldrich®
Phthalazine
Formel:
C₈H₆N₂ Molecular Weight: 130.15 g/mol |
MDL:
MFCD00006908 CAS-Nummer: 253-52-1 EINECS: 205-963-2 |