(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Mentha-6,8-dien-2-ol, (5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenol
B20636.09 B20636.18 B20636.30
B20636.09EA 61.2 EUR
B20636.09 B20636.18 B20636.30
(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥97%
(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 97% CAS No.: 99-48-9 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Flash Point: 98°(209°F) Refractive Index: 1.4960 Boiling Point: 227° Beilstein Reference: 6269416 MDL No.: MFCD00869995
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Siedepunkt: 227 °C
Dichte: 0,96
Flammpunkt: 98 °C (209 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00869995
CAS-Nummer: 99-48-9
EINECS: 202-757-4