Leitfähigkeitsmessgeräte, tragbar, Portavo® 902 und 904/904 ATEX
Lieferant: KNICK
902COND 904COND 904SET-COND 904XCONDSET
663-0224EA 1050 EUR
663-0224 663-0225 663-0258 KNIC904XCONDSET
Leitfähigkeitsmessgeräte, tragbar, Portavo® 902 und 904/904 ATEX
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Diese intuitiven portablen Messgeräte mit analogen und digitalen Sensoreingängen (Memosens®) sind geeignet für routinemäßige Leitfähigkeitsmessungen. Ihre vielseitigen Funktionen, die Robustheit und die große Auswahl von Sensoren machen sie zur perfekten Wahl sowohl für Labor- als auch Prozessanwendungen. Wasserdicht gemäß IP 66/IP 67.
  • Gehäuse aus hochstabilem Kunststoff für raue Industrieeinsätze
  • Integrierte Klappe schützt das Display und dient gleichzeitig als Labor-Aufsteller
  • Mit analogem Sensoreingang (DIN) und digitalem Eingang für Memosens®-Sensoren, bei dem die Signalübertragung digital und induktiv erfolgt, d. h. über einen kontaktlosen Anschluss
  • Integrierter Sensorköcher (Schutzbehälter) schützt vor Sensoraustrocknung und Beschädigungen
  • Display mit Klarglasscheibe, leicht ablesbar auch nach jahrelangem Einsatz
  • Automatische Geräte- und Sensorüberprüfung; Auswertung von Nullpunkt/Steilheit, Einstellzeit, Kalibrierintervall
  • Memosens®: Alle Sensordaten werden direkt auf dem Sensor gespeichert (Kalibrierdaten, Betriebsdauer, Verschleiß, Lebendauer, SIP-Zyklen...)
Portavo® 904 zusätzlich mit Datenlogger für 5000 Messwerte, Micro-USB-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC, Netzgerät, PC-Software Paraly 112 und Lithium-Ionen-Akku.
Portavo® 904 ATEX ist das einzige portable Analysegerät mit ATEX-Zulassung Zone 0/1. Explosionsgeschützt und für den Einsatz in Gefahrenbereichen geeignet.
Das 904 ATEX Messgerät wird mit der entsprechenden Zertifizierung geliefert. Ersatz-Kopien finden Sie auf der Website von Knick.
Bestellinformation: Die Lieferung aller Geräte (außer des Sets) erfolgt ohne Elektroden; diese müssen separat bestellt werden.