Multiparameter-Messgerät, tragbar, für ATEX-Bereiche, Portavo® 904 X Multi Set
Lieferant: KNICK
904XMULTI 904XMULTISET
665-0285EA 2491 EUR
665-0285 665-0524
Multiparameter-Messgerät, tragbar, für ATEX-Bereiche, Portavo® 904 X Multi Set
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieses explosionsgeschützte Multiparameter-Messgerät wurde speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt. Geeignet für die tägliche routinemäßige Messung von pH-Wert, ORP, Leitfähigkeit und Sauerstoff. Wasserdicht gemäß IP 66/IP 67.
  • Portables Analysegerät mit ATEX-Zulassung für Zone 1, Sensor für Zone 0
  • Integrierte Klappe schützt das Display und dient gleichzeitig als Labor-Aufsteller
  • Mit digitalem Eingang für Memosens®-Sensoren, bei dem die Signalübertragung digital und induktiv erfolgt, d. h. über einen kontaktlosen Anschluss
  • Mit Datenlogger für bis zu 5000 Messwerte
  • Integrierter Sensorköcher (Schutzbehälter) schützt vor Sensoraustrocknung und Beschädigungen
  • Display mit Klarglasscheibe, leicht ablesbar auch nach jahrelangem Einsatz
  • Automatische Geräte- und Sensorüberprüfung; Auswertung von Nullpunkt/Steilheit, Einstellzeit, Kalibrierintervall
  • Memosens®: Alle Sensordaten werden direkt auf dem Sensor gespeichert (Kalibrierdaten, Betriebsdauer, Verschleiß, Lebendauer, SIP-Zyklen...)
Plastic transport case.
Lieferumfang: Das Messgerät wird ohne Elektroden, aber mit USB-Kabel, geliefert. Das Set wird mit Memosens-pH-Elektrode SE 554X/1-NMSN, Koffer, USB-Kabel (1,5 m), Memosens-Kabel, Pufferlösung, 4 AA-Batterien, Trageriemen, Werkszertifikat, PC-Software Paraly 112 und Bedienungsanleitung geliefert. Alle relevanten Zertifizierungen werden zusammen mit dem Messgerät geliefert oder sind auf der Website von Knick erhältlich.