Diese vielseitigen portablen Geräte dienen der Messung von pH-Wert, ORP, Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff (optisch). Die Robustheit und die große Auswahl von Sensoren machen sie zur perfekten Wahl sowohl für Labor- als auch Prozessanwendungen. Wasserdicht gemäß IP 66/IP 67.
- Gehäuse aus hochstabilem Kunststoff für rauen Industrieeinsatz
- Integrierte Klappe schützt das Display und dient gleichzeitig als Labor-Aufsteller
- Hochauflösendes transreflektives TFT-Farbdisplay ermöglicht das Ablesen der Anzeige auch bei hellem Sonnenlicht
- Daten-Log-Funktion zur Speicherung von bis zu 10.000 Messwerten
- Mit digitalem Eingang für Memosens®-Sensoren, bei denen die Signalübertragung digital und induktiv erfolgt, d. h. über einen kontaktlosen Anschluss
- Integrierter Sensorköcher (Schutzbehälter) schützt vor Sensoraustrocknung und Beschädigungen
- Optische Sauerstoffmessungen möglich
- Automatische Geräte- und Sensorüberprüfung; Auswertung von Nullpunkt/Steilheit, Einstellzeit, Kalibrierintervall
- Memosens®: Alle Sensordaten werden direkt auf dem Sensor gespeichert (Kalibrierdaten, Betriebsdauer, Verschleiß, Lebendauer, SIP-Zyklen...)
Portavo® 907 OXY Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter and the digital probe SE 340 for optical oxygen measurements, with M12 8-pin plug according to DIN EN 50262.
Portavo® 907 LDO Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter, the digital probe SE 340 for optical oxygen measurements, a carrying case and buffer solutions.
Portavo® 907 pH Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter, the digital Memosens sensor SE 102 NMS, Memosens cable, carrying case and pH buffer solutions.
Portavo® 907 Multi Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter, the digital Memosens pH sensor SE 102 NMS, Meosens conductivity sensor SE 615/1-MS, Memosens oxygen sensor SE 715/1-MS, Memosens cable, carrying case and pH buffer solutions.
Lieferumfang: Lieferung mit Bedienungsanleitung, 4 AA-Batterien, Trageriemen, Werkszertifikat, Micro-USB-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC, USB-Kabel (1,5 m) und PC-Software Paraly® 112. Alle Geräte mit Ausnahme der Sets werden ohne Elektroden geliefert; diese müssen separat bestellt werden.
Portavo® 907 LDO Set enthält das Multiparameter-Messgerät Portavo® 907, den digitalen Sensor SE 340 für optische Sauerstoffmessungen, einen Feldkoffer und Pufferlösungen.
Portavo® 907 pH Set enthält das Multiparameter-Messgerät Portavo® 907, den digitalen Memosens-pH-Sensor SE 102 NMS, Memosens-Kabel, Feldkoffer und pH-Pufferlösungen.
Portavo® 907 Multi Set enthält das Multiparameter-Messgerät Portavo® 907, den digitalen Memosens-pH-Sensor SE 102 NMS, den digitalen Memosens-Leitfähigkeits-Sensor SE 615/1-MS, den Memosens Sauerstoff-Sensor SE 715/1-MS, Memosens-Kabel, Feldkoffer und pH-Pufferlösungen.