Messzylinder, Klasse A, Borosilikatglas, mit Einzelzertifikat
Lieferant: HIRSCHMANN
224015408 224016008 224017008 224017508 224018008 224018608 224019008 224019308 224019408
HIRS224015408EA 41.1 EUR
HIRS224015408 HIRS224016008 HIRS224017008 HIRS224017508 HIRS224018008 HIRS224018608 HIRS224019008 HIRS224019308 HIRS224019408
Messzylinder, Klasse A, Borosilikatglas, mit Einzelzertifikat
Zylinder Messzylinder
DURAN®, Borosilikatglas, hohe Form, Klasse A.
  • Auf Einguss geeicht 'In' Konformitäts-Zertifikat (DE-M Markierung) mit datierter Chargenidentifikation über die Website: (www.hirschmannlab.de)
  • Sechseckiger Glasfuß, mit Ausguss
  • Blaue Graduierungen mit Ring-Markierungen bei wichtigen Graduierungen
Mit Einzelzertifikat.