Messzylinder, hohe Form, Klasse A, Borosilikatglas, mit USP-Zertifikat
Lieferant: HIRSCHMANN
224015427 224016027 224017027 224017527 224018027 224018627 224019027 224019327 224019427
HIRS224015427EA 17.7 EUR
HIRS224015427 HIRS224016027 HIRS224017027 HIRS224017527 HIRS224018027 HIRS224018627 HIRS224019027 HIRS224019327 HIRS224019427
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, Borosilikatglas, mit USP-Zertifikat
Zylinder Messzylinder
DURAN® Borosilikatglas, Klasse A.
  • Blaue Graduierung, Ringteilung an Hauptpunkten
  • Sechskant-Glasfuß, Ausguss
  • Mit datierter Chargen-Identifikation
USP-Zertifikat kann heruntergeladen werden.