PIG® Oil-Only Polster- und Rollmatten
Lieferant: NEW PIG
MAT403 MAT401 MAT440 MAT415 MAT419 MAT423 MAT424 MAT425 MAT460 MAT461 MAT462
121-0532EA 112.5 EUR
121-0532 121-0100 121-0106 121-0101 121-0102 121-0103 121-0104 121-0105 121-0107 121-0108 121-0109
PIG® Oil-Only Polster- und Rollmatten
Absorptionsmaterial
Robust genug für eine rauhe Handhabung, garantiert. Versenden Sie Ihren gefährlichen Abfall in unseren UN-zertifizierten Umverpackungen, um so die Vorschriften einzuhalten.
  • Acht Schichten aus 100 % thermisch gebundenem Polypropylen machen PIG-Matten zu den Stärksten auf dem Markt; reissen und fransen nicht bei Sättigung
  • Spezielles Noppenmuster transportiert die Flüssigkeit schneller durch die Matte und beschleunigt und vereinfacht so die Reinigung
  • Hohe Saugfähigkeit, Ausführung mit feinen Fasern vermeidet Rückstände von Flüssigkeiten und Fasern
  • Absorbiert und speichert Öle und Flüssigkeiten auf Ölbasis - einschließlich Schmier- und Kraftstoffe - ohne einen Tropfen Wasser aufzunehmen
  • Durch die helle, weiße Farbe ist das aufgesaugte Öl besser sichtbar; lenkt die Aufmerksamkeit auf Lecks an Maschinen und zeigt deutlich den Sättigungsgrad während dem Einsatz
  • Schwimmfähig um Leckagen auf Wasseroberflächen zu reinigen
  • Können nach Gebrauch zum Mischen von Kraftstoffen ausgewrungen oder zur Reduzierung von Abfall verbrannt werden
Schwer entflammbares Material brennt nicht sofort wie Zellulosematten; schmilzt bei starker Hitzeeinwirkung während der Anwendung. Die Polster sind ideal zum Auffangen von Tropfen und Aufsaugen von Verschüttungen. Die Rollen eignen sich ideal zum Abdecken von großen Bereichen und dem Aufsaugen von Leckagen und Versprühungen. Die leicht abreißbare Perforationen der Rollen ermöglichen eine sparsame Verwendung und halten so Ihre Ausgaben unter Kontrolle.