PIG® Saugkissen
Lieferant: NEW PIG
PIL201 PIL204 PIL205
121-0539EA 127 EUR
121-0539 NEWPPIL204 NEWPPIL205
PIG® Saugkissen
Absorptionsmaterial
Zusätzliche Saugfähigkeit erreichen Sie mit den sehr aufnahmefähigen PIG-Kissen. Auch sehr gut verwendbar bei stetiger Leckage und Tropfen.
  • Das Kissen hat eine große Oberfläche, ist sehr aufnahmefähig und transportiert die ausgelaufene Flüssigkeit schnell nach innen
  • Reißfeste Hülle aus Polypropylen; reduziert Staub und speichert Flüssigkeiten, selbst bei Sättigung
  • Sehr saugfähiger Zellulose-Füllstoff kann über einen längeren Zeitraum oder zum Reinigen von großen Verschüttungen verwendet werden
  • Das kompakte Design eignet sich hervorragend zum Auffangen ständiger Tropfen und Lecks in kleinen Räumen oder zum Hinzufügen von Saugfähigkeit beim Beseitigen von Leckagen
  • Absorbiert und speichert Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser auf; nicht für Säuren, Ätzalkalien oder andere korrosive Flüssigkeiten geeignet.
Zellulose-Füllstoff zu 85% aus recycelten Produktions- und Verbraucherabfällen. Können nach Gebrauch zum Mischen von Kraftstoffen ausgewrungen oder zur Reduzierung von Abfall verbrannt werden.