Einkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Eppendorf Xplorer plus®
Lieferant: EPPENDORF
4861000.708 4861000.716 4861000.724 4861000.732 4861000.740 4861000.759 4861000.720 4861000.736 4861000.710
613-2229EA 848 EUR
613-2229 613-2230 613-2231 613-2232 613-2233 613-2234 613-6984 613-6985 613-6983
Einkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Eppendorf Xplorer plus®
Pipetten Mikropipetten
Einfach handzuhabende, präzise Mikropipetten mit reduziertem Gewicht, speziell für professionelle Anforderungen und zur optimalen Unterstützung der täglichen Arbeit entwickelt. Mit einem intuitiven Bedienkonzept und einem Design, das auf dem bewährten Eppendorf PhysioCare® Konzept beruht.
  • Intuitive Bedienung mit multifunktionalem Wahlrad, mehrsprachiger Menüführung, Hilfefunktion und leichtem und unkompliziertem Aufstecken und Abwerfen der Spitzen
  • Hohe Reproduzierbarkeit der Messergebnisse
  • Programmierung von mehreren Modi in einer Sequenz
  • Kennwortschutz
  • Einfache Wartung, Erinnerungsfunktion für Service-Intervalle
Pipettiermodi: Automatisches Befüllen; Befüllen; Pipettieren; Pipettieren und Mischen; manuelles Pipettieren; Mehrfachaufnahme; Verdünnung; sequentielles Pipettieren; sequentielles Befüllen; reverses Pipettieren
Easy selection of all functions with the practical selection dial. Air-cushion pipetting system, with autoclavable lower part and epT.I.P.S.® consumables. It operates in the language of your choice. Pipetter maintenance reminder function, based on time or frequency of use as desired.
Applications: Pipetting liquids (manual and automatic), dispensing (timed and manual), pipetting and mixing. Additional applications include aspirating, diluting, sequential dispensing and reverse pipetting.
Bestellinformation: Lieferung mit Ladegerät.