SE600 Standard Dual Gekühlte Gelelektrophoreseeinheit
Lieferant: HOEFER ELECTROPHORESIS
SE600-15-1.5 SE600
732-1919EA 2070 EUR
732-1919 732-1918
SE600 Standard Dual Gekühlte Gelelektrophoreseeinheit
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
Die SE600 eignet sich ideal für alle standardmäßigen elektrophoretischen Trennungen.
  • Maximale Glasplattengröße 18×16 cm
  • Produziert gerade Bahnen und scharfe, genau definierte Banden
  • Verarbeitung von bis zu vier Gelen (maximal 112 Proben) gleichzeitig unter identischen Bedingungen
  • Verarbeitung von Gelen bei einheitlicher Temperatur von 1 bis 45 °C
  • Für denaturierende und native Polyacrylamidgele und 2-D-Elektrophorese
  • Eine große Zubehörpalette ermöglicht auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Gelkonfigurationen
Lieferumfang: DasMore Product Information