Exsikkator-Platten
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41175010 41175015 41175020 41175025 41175030
HECH41175010EA 17.5 EUR
HECH41175010 HECH41175015 HECH41175020 HECH41175025 HECH41175030
Exsikkator-Platten
Exsikkatoren Exsikkator-Platten
Porzellanplatten mit vielen kleinen Löchern für Exsikkatoren, ohne Boden.