Tropfflaschen, Glas
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41314060 41314010 41314020 41314050
HECH41314060EA 46.8 EUR
HECH41314060 HECH41314010 HECH41314020 HECH41314050
Tropfflaschen, Glas
Flaschen Tropfflaschen
Aus braunem Glas hergestellt.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Einsatz bei Anwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen
Tropfflaschen ohne Verschluss, mit Gewinde DIN 18.
Bestellinformation: Pipettenkit und Schraubverschluss müssen separat bestellt werden.